missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pamidronate disodium pentahydrate, MedChemExpress
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
Pamidronate disodium pentahydrate is a nitrogen-containing bisphosphonate, used to prevent osteoporosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pamidronate disodium pentahydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 109552-15-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C3H19NNa2O12P2 |
| Löslighetsinformation | H2O : 7.14 mg/mL (19.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | OC(P(O)(O[Na])=O)(CCN)P(O)(O[Na])=O.O.O.O.O.O |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.11 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering