Läs mer
Pamidronic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16434207
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16434207 50 mg
1 options
Produktkod. 16434207 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0012
MedChemExpress Pamidronic acid is a drug used to treat a broad spectrum of bone absorption diseases.
Pamidronic acid is a drug used to treat a broad spectrum of bone absorption diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pamidronic acid
Fysisk form Powder
CAS 40391-99-9
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H11NO7P2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation H2O : 5 mg/mL (21.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CCN
Molekylvikt (g/mol) 235.07
Formel vikt 235.07
Procent renhet 98.0%