Läs mer
Pamidronic Acid Sodium Salt Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pamidronic Acid Sodium Salt Hydrate |
| Molekylformel | C3 H9 N O7 P2 . 2 Na . xH2O |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H11NO7P2.2Na.H2O.2H/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;1H2;; |
| LEDER | O.[Na].[Na].NCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | (3-amino-1-hydroxy-1-phosphono-propyl)phosphonic acid;sodium hydride;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.07 |