Läs mer
Pamoic acid, 98+%
Produktkod. p-3776548 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10193320
Brand: Thermo Scientific Acros 129721000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 130-85-8
Molekylformel C23H16O6
Molekylvikt (g/mol) 388.38
MDL-nummer MFCD00004079
InChI-nyckel WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
IUPAC-namn 4-[(3-karboxi-2-hydroxinaftalen-1-yl)metyl]-3-hydroxinaftalen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Pamoic acid
Smältpunkt >300,0 °C
Analysprocentintervall 98+%
Beilstein 10, 575
Merck Index 15, 7106
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acetic acid, practically insoluble in alcohol, ether and, benzene, soluble in nitrobenzene and pyridine, sparingly soluble in chloroform
Formel vikt 388.38
Procent renhet ≥98%
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1% max. (105°C, 1 hr)
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pamoic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.