Läs mer
Pamoinsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11402228
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402228 250 g 250g
11492218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11402228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15207.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
Pamoinsyra används vid framställning av förvarsderivat av läkemedel, som används inom farmakologi för att öka lösligheten av ett läkemedel i vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Pamoinsyra används vid framställning av förvarsderivat av läkemedel, som används inom
farmakologi för att öka lösligheten av ett läkemedel i vatten.
Löslighet Löslig
i nitrobensen, pyridin
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-85-8
Molekylformel C23H16O6
Molekylvikt (g/mol) 388.38
MDL-nummer MFCD00004079
InChI-nyckel WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
IUPAC-namn 4-[(3-karboxi-2-hydroxinaftalen-1-yl)metyl]-3-hydroxinaftalen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pamoic acid
Smältpunkt >300°C
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 901319
Merck Index 14,7005
Löslighetsinformation Soluble in nitrobenzene, pyridine
Formel vikt 388.38
Procent renhet 99%
Kvantitet 250 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.