Läs mer
Pamoinsyra, 99 %
Produktkod. 11482218
Change view
Kvantitet:
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482218 1000 g 1000g
1 options
Produktkod. 11482218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15207.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388,38 g/mol
Pamoinsyra används vid framställning av förvarsderivat av läkemedel, som används inom farmakologi för att öka lösligheten av ett läkemedel i vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Pamoinsyra används vid framställning av förvarsderivat av läkemedel, som används inom
farmakologi för att öka lösligheten av ett läkemedel i vatten.
Löslighet Löslig
i nitrobensen, pyridin
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pamoic Acid
CAS 130-85-8
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 1000 g
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C23H16O6
MDL-nummer MFCD00004079
Beilstein 901319
Merck Index 14,7005
Synonym pamoic acid, embonic acid, 4,4 '-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7 rrq8qz38n
Löslighetsinformation Löslig i nitrobensen, pyridin
InChI-nyckel WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC-namn 4-[(3-karboxi-2-hydroxinaftalen-1-yl)metyl]-3-hydroxinaftalen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 388.38
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
Formel vikt 388.38
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.