Läs mer
Pamoinsyra, Mikromol™
Produktkod. 17990396
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17990396 100 mg
1 options
Produktkod. 17990396 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0893.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pamoidsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Embonic Acid
CAS 130-85-8
Analyt- eller komponentnamn Embonic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H16 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthylmethane-3,3'-dicarboxylic acid, 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid], 4-[(3-Carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid, Bis(2-hydroxy-3-carboxy-1-naphthyl)methane, Embonic acid, KG 122, NSC 30188, NSC 40132, Pamoic Acid
InChI formel InChI=1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
LEDER OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(=O)O)c1O
IUPAC-namn 4-[(3-karboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)metyl]-3-hydroxynaftalen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 388.37
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 388,0947 g/mol