Läs mer
Tocris Bioscience™ PAMP-12 (human, porcine)
Beskrivning
PAMP-12 (human, porcine) is a potent endogenous peptide agonist of Mas related GPR X2 (MRGPRX2, EC50 = 57.2 nM). Corresponds to amino acids 9 to 20 of proadrenomedullin.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 196305-05-2 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 1618.95 |
| Kvantitet | 1 mg |