missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PAMP-20 (human)

Beskrivning
PAMP-20 (human) is an endogenous peptide agonist of Mas related GPR X2 (MRGPRX2, EC50 = 251 nM). Also a noncompetitive nicotinic cholinergic antagonist. Inhibits nicotine-stimulated catecholamine secretion from PC12 cells in vitro, and from sympathetic nerve endings and adrenal chromaffin cells in vivo. Corresponds to amino acids 1 - 20 of proadrenomedullin. Antihypertensive.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95% |
| CAS | 150238-87-2 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 2460.87 |
| Kvantitet | 1 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?