Läs mer
Pamufetinib mesylate, MedChemExpress
Beskrivning
Pamufetinib (TAS-115) mesylate is a potent VEGFRand hepatocyte growth factor receptor (c-Met/HGFR)-targeted kinase inhibitor, with IC50s of 30 and 32 nM for rVEGFR2 and rMET, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pamufetinib mesylate |
| CAS | 1688673-09-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H27FN4O7S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | TAS-115 mesylate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 75 mg/mL (122.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CS(=O)(O)=O.O=C(C1=C(OC)C=C2N=CC=C(OC3=CC=C(NC(NC(CC4=CC=CC=C4)=O)=S)C=C3F)C2=C1)NC |
| Molekylvikt (g/mol) | 614.66 |
| Visa mer |