Läs mer
PAN, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15508824 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15508824 1 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 15508824 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer S89100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 85-85-8
Molekylformel C15H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 249.273
InChI-nyckel RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC-namn (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PAN
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 249.28
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent