Läs mer
PAN Indicator, 0.1% (w/v) in Denatured Alcohol, Indicator for Complexometric Titrations, Ricca
Beskrivning
- PAN Indicator
- Available in 100 mL, 500 mL, and 1 L package sizes in amber glass containers
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 64-17-5, 67-56-1, 85-85-8 |
| Förpackning | Amber Glass Container |
| Färg | Amber |
| Kvantitet | 100 mL |
| Kvalitet | ACS |