Läs mer
Hach Pacific Pty Ltd PAN Indicator Solution, 0.1%
Produktkod. 16895663
Volym (metrisk):
50 mL
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16895663
Brand: Hach Pacific Pty Ltd 2122426
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
For determination of low level manganese by the PAN method.
For determination of low level manganese by the PAN method. Hach method 8149. Range: 0.006 to 0.700 mg/L Mn.
    Specifications
  • Method Name: PAN
  • Platform: Solution
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 mL
Räckvidd 0.006 to 0.700 mg/L
Typ Solution