Läs mer
Pan-RAS-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
Pan-RAS-IN-1 is a pan-Ras inhibitor that disrupts the interaction of Ras proteins and their effectors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pan-RAS-IN-1 |
| CAS | 1835283-94-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H41Cl2F3N6O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (69.67 mM) |
| LEDER | O=C(C1(N)CCNCC1)NCCCN2C3=CC=C(CN4CCN(CC5=C(Cl)C=CC=C5Cl)CC4)C=C3C(C6=CC=C(OC(F)(F)F)C=C6)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 717.65 |
| Formel vikt | 717.65 |
| Visa mer |