missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Panaxadiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Panaxadiol |
| CAS | 19666-76-3 |
| Molekylformel | C30 H52 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 308879, (20R)-20,25-Epoxydammarane-3β,12β-diol, (3β,12β,20R)-20,25-Epoxydammarane-3,12-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C30H52O3/c1-25(2)13-9-14-30(8,33-25)19-10-16-29(7)24(19)20(31)18-22-27(5)15-12-23(32)26(3,4)21(27)11-17-28(22,29)6/h19-24,31-32H,9-18H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)CCC[C@@](C)(O1)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C |
| IUPAC-namn | (3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2R)-2,6,6-trimethyloxan-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,12-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.73 |
| Formel vikt | 460.3916 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?