Läs mer
MedChemExpress Panaxadiol
Produktkod. 16461448
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16461448 5 mg
1 options
Produktkod. 16461448 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0596
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Panaxadiol is found in the roots of Panax ginseng, activities neuroprotective and anti-tumour functions. Panaxadiol inhibits programmed cell death-ligand 1(PD-L1) expression and tumour proliferation.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 460.73 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 19666-76-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (217.05 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (43.41 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 20(R)-Panaxadiol