Läs mer
MedChemExpress Panaxadiol
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.73 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 19666-76-3 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (217.05 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (43.41 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | 20(R)-Panaxadiol |
| Kvantitet | 10 mg |