Läs mer
Pancratistatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pancratistatin |
| CAS | 96203-70-2 |
| Molekylformel | C14H15NO8 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (1R,2S,3S,4S,4aR,11bR)-1,3,4,4a,5,11b-hexahydro-1,2,3,4,7-pentahydroxy-[1,3]Dioxolo[4,5-j]phenanthridin-6(2H)-one, [1R-(1α,2β,3α,4α,4aα,11bβ)]-1,3,4,4a,5,11b-hexahydro-1,2,3,4,7-pentahydroxy-[1,3]Dioxolo[4,5-j]phenanthridin-6(2H)-one, (+)-Pancratistatin, NSC 349156, Pancratistatine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO8/c16-8-5-3-1-4-13(23-2-22-4)9(17)6(3)14(21)15-7(5)10(18)12(20)11(8)19/h1,5,7-8,10-12,16-20H,2H2,(H,15,21)/t5-,7-,8-,10+,11+,12+/m1/s1 |
| LEDER | C1OC2=C(O1)C(=C3C(=C2)[C@@H]4[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]4O)O)O)O)NC3=O)O |
| IUPAC-namn | (1R,2S,3S,4S,4aR,11bR)-1,2,3,4,7-pentahydroxy-2,3,4,4a,5,11b-hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.27 |
| Formel vikt | 325.0798 |