Läs mer
STEMCELL Technologies PancreaCult™ Organoid Growth Medium (Mouse)
Produktkod. 17139231
Encompass
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. 17139231
Brand: STEMCELL Technologies 06040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cell culture medium for establishment and maintenance of mouse pancreatic exocrine organoids
  • PancreaCult™ Organoid Growth Medium (Mouse) is a serum-free, defined cell culture medium for establishment and maintenance of mouse pancreatic exocrine organoids
  • These organoids, or 'mini-pancreata', provide an in vitro organotypic culture system for studying pancreatic cell biology, disease, and cancer
  • Organoids grown in PancreaCult™ feature an epithelium expressing genes marking pancreatic stem cells (LGR5), progenitor cells (PDX1, SOX9), and ductal cells (CAR2, MUC1, KRT19)
  • Pancreatic organoids can be passaged every 3 - 6 days for long-term maintenance and can also be cryopreserved
  • PancreaCult™ supports mouse pancreatic organoid culture either embedded in Corning™ Matrigel™ domes or in a dilute Matrigel™ suspension
  • Organoid culture enables convenient in vitro characterization of the pancreatic epithelium in a physiologically relevant system and reduces the need for animal use
Specifikationer
Celltyp Pancreatic Cells
För användning med (applikation) Cell Culture; Expansion; Maintenance; Organoid Culture
Kvantitet 1 Kit
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.