Läs mer
MedChemExpress Pancreatic Polypeptide, human
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.91% |
| CAS | 75976-10-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 4181.71 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (5.98 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Human pancreatic polypeptide |