missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pancreatic trypsin inhibitor Antibody (21), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-23589H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Pancreatic trypsin inhibitor Monoclonal antibody specifically detects Pancreatic trypsin inhibitor in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| Pancreatic trypsin inhibitor | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Aprotinin, Basic protease inhibitor, BPI, BPTI, PTI, PTI pancreatic trypsin inhibitor | |
| Aprotinin from bovine lung | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Bovine | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 21 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 404172 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering