missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ PANCREATIN 4X från Porcine Pancreas
BIOPHARMA

Produktkod. 11496371 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496371 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11496371 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219397590

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Används för att behandla tillstånd där bukspottkörtelns sekret är bristfälligt, såsom kirurgisk pankreatektomi, pankreatit och cystisk fibros.

Användning: Pankreatin används för att behandla tillstånd där bukspottkörtelns sekret är bristfälligt, såsom kirurgisk pankreatektomi, pankreatit och cystisk fibros. Det har påståtts hjälpa mot matallergier, celiaki, autoimmuna sjukdomar, cancer och viktminskning.
Produktbeskrivning: Pankreatin är en blandning av matsmältningsenzymer som produceras av de exokrina cellerna i bukspottkörteln. Den består av amylas, lipas och proteas. Trypsinet som finns i pankreatin arbetar för att hydrolysera proteiner till oligopeptider; amylas hydrolyserar stärkelse till oligosackarider och disackariden maltos; och lipas hydrolyserar triglycerider till fettsyror och glyceroler.
Biokemiska/fysiologiska åtgärder: Pankreatin omvandlar inte mindre än 25 gånger sin vikt av potatisstärkelse till lösliga kolhydrater på 5 minuter i vatten vid 40° C, smälter inte mindre än 25 gånger sin vikt av kasein på 60 minuter vid pH 7,5 vid 40° C och kommer att frigöra inte mindre än 2 mikroekvivalenter syra per minut per mg pankreatin från olivolja vid pH 9,0 vid 37° C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Färg Solbränna
För användning med (applikation) Omvandla stärkelse till lösliga kolhydrater
Innehåll och lagring 0 °C
Kvantitet 500 g
Produkttyp Proteiner, enzymer& Peptider
Form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.