Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pancreatin, for biochemistry, powder, CAS 8049-47-6
Produktkod. 10402981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10402981 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10402981 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 416745000
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Pancreatin, CAS 8049-47-6, is an extract of animal pancreas that is used to digest polymers. | CAS: 8049-47-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Pancreatin is an extract that contains the enzymes amylase, trypsin, and lipase
  • CAS 8049-47-6
Applications
  • It can be used to digest protein, lipid, and starch in solutions
  • Useful for digestion of culture cell adhesions, extracellular matrix components, stored starches and lipids, and more in vitro, or for biochemistry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 8049-47-6
Tillträdesnummer 8049-47-6
Kvantitet 500 g
Produkttyp Pancreatin
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pancreatin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .