Läs mer
Pankreatin USP, MP Biomedicals™
Produktkod. 11498170 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498170 100 g 100g
11408180 500 g 500g
11418180 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498170 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210255780
Kemiska identifierare
CAS 8049-47-6
Synonym Diastase vera
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pancreatin
Färg Tan till vitt
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver