Läs mer
Pankuroniumbromid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11409381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
0.25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409381 10 mg 10mg
11419381 50 mg 50mg
11429381 100 mg 100mg
11439381 0.25 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11409381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215605310
Kemiska identifierare
CAS 15500-66-0
Molekylformel C35H62Br2N2O4+2
Molekylvikt (g/mol) 734.699
MDL-nummer MFCD00079223
InChI-nyckel NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-N
Synonym 1,1'-[2β,3α,5α,16b,17b-3-17-bis(acetyloxy)-androstane-2,16-diyl]bis[1-methylpiperidinium]dibromide
PubChem CID 129893486
IUPAC-namn [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxi-10,13-dimetyl-2,16-bis(1-metylpiperidin- 1-ium-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-3-yl] acetat;dihydrobromid
LEDER CC(=O)OC1CC2CCC3C(C2(CC1[N+]4(CCCCC4)C)C)CCC5(C3CC(C5OC(=O)C)[N+]6(CCCCC6)C)C.Br.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pancuronium bromide
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 732.7
Fysisk form Kristallint pulver