Läs mer
Pancuronium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pancuronium Bromide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 730.292 |