Läs mer
Pancuronium dibromide, MedChemExpress
Beskrivning
Pancuronium dibromide, a bis-quaternary steroid, is a neuromuscular relaxant. Pancuronium dibromide inhibits neuromuscular transmission by competing with acetylcholine for binding sites on nACh receptors. Pancuronium dibromide also inhibits cardiac muscarinic receptors and has a sympathomimetic action.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pancuronium dibromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 15500-66-0 |
| Färg | Pink |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H60Br2N2O4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (136.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.49 mM) |
| LEDER | C[N+]1([C@@H]2[C@@H](OC(C)=O)C[C@@](CC[C@]3([H])[C@]4([H])CC[C@@]5(C)[C@@]3([H])C[C@H]([N+]6(C)CCCCC6)[C@@H]5OC(C)=O)([H])[C@]4(C)C2)CCCCC1.[Br-].[Br-] |
| Visa mer |