Läs mer
Panidazole, LoGiCal
Produktkod. 30460867
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30460867 5 mg
1 options
Produktkod. 30460867 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3168.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Panidazole
CAS 13752-33-5
Analyt- eller komponentnamn Panidazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyridine, 4-[2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-, Pyridine, 4-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]- (8CI), 2-Methyl-5-nitro-1-[2-(4-pyridyl)ethyl]imidazole, Panidazole
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2/c1-9-13-8-11(15(16)17)14(9)7-4-10-2-5-12-6-3-10/h2-3,5-6,8H,4,7H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCc2ccncc2
IUPAC-namn 4-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]pyridine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 232.24
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 232.096 g/mol