Läs mer
Panidazole, MedChemExpress
Produktkod. 16456247
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16456247 5 mg 5mg
16413528 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16456247 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101715
MedChemExpress Panidazole is an amoebicide.
Panidazole is an amoebicide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Panidazole
Fysisk form Solid
CAS 13752-33-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N4O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (538.24 mM)
LEDER O=[N+](C1=CN=C(C)N1CCC2=CC=NC=C2)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 232.24
Formel vikt 232.24
Procent renhet 98.77%