missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Panidazole, MedChemExpress

Produktkod. p-200100347
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16456247

Brand: Medchem Express HY101715

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Panidazole is an amoebicide.

Panidazole is an amoebicide.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Panidazole
Fysisk form Solid
CAS 13752-33-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N4O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (538.24 mM)
LEDER O=[N+](C1=CN=C(C)N1CCC2=CC=NC=C2)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 232.24
Formel vikt 232.24
Procent renhet 98.77%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.