Läs mer
Panobinostat (LBH-589), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Panobinostat |
| CAS | 404950-80-7 |
| Molekylformel | C21 H23 N3 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Propenamide','N-hydroxy-3-[4-[[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino]methyl]phenyl]-','(2E)-, (2E)-N-Hydroxy-3-[4-[[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino]methyl]phenyl]-2-propenamide, Farydak, LBH 589, Panobinostat |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N3O2/c1-15-18(19-4-2-3-5-20(19)23-15)12-13-22-14-17-8-6-16(7-9-17)10-11-21(25)24-26/h2-11,22-23,26H,12-14H2,1H3,(H,24,25)/b11-10+ |
| LEDER | Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNCc3ccc(\C=C\C(=O)NO)cc3 |
| IUPAC-namn | (E)-N-hydroxy-3-[4-[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethylamino]methyl]phenyl]prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.43 |
| Formel vikt | 349.179 |