Läs mer
Panobinostat, MedChemExpress
Beskrivning
Panobinostat (LBH589
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Panobinostat |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 404950-80-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | LBH589 NVP-LBH589 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 57 mg/mL (163.12 mM) |
| Visa mer |