Beskrivning
- Passar över de flesta glasögon
- 180° synfält
- Ventilation i sidled genom sidoskydden
- Utan beläggning
- Med sidostycken i polykarbonat
- Enl. enligt DIN EN 166 – 168 och 170
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 166 - 168 och 170, DIN 4646/47 |
| Linsbeläggning | Uncoated |
| Färg | Translucent |
| Linsfärg | None |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Ögonskydd |
| Ram färg | Klart |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Material | Polycarbonate |
| Disponibel | Reusable |
| Visa mer |