Läs mer
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Produktkod. 12612923
Change view
Material för ansiktsdelen:
EPDM
Silikon
Material (lins):
Laminerat glas för kemiska faror
PMMA
Specifikt för klorrisker
Inkluderar:
Med talmembran (metall)
Utan talmembran
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för ansiktsdelen Material (lins) Inkluderar unitSize
12612923 EPDM PMMA Med talmembran (metall) Varje
12652923 Silikon PMMA Med talmembran (metall) Varje
12662923 EPDM Specifikt för klorrisker Utan talmembran Varje
12672923 EPDM Laminerat glas för kemiska faror Utan talmembran Varje
15952912 Silikon PMMA Utan talmembran -
12602923 EPDM PMMA Utan talmembran Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12612923 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1710395
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
De Panoramasque™ Full-Face APR är ett monofilter med Rd40 gänganslutningssystem som erbjuder andningsskydd, beroende på vilken kapseltyp som är monterad på den.
  • Produkttyp: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Material (kropp): EPDM eller silikon
  • Material (lins): PMMA, glas, klor
  • Färg: Svart, Gul
  • Patron: Enkelfilter via Rd40 (1/7 tum) Förbindelse
  • Använd med: EN141 eller EN143 Klass 1 eller 2 Cert. Honeywell Filter
  • PPE-klass: Variabel (beroende på kassett)
  • Farotyper: Partiklar, gas, ånga, rök
  • Tillämpningar: Kemisk industri, olje- och gasindustri, läkemedelsindustri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar (EN) EN 136:1989
Anslutningstyp 1/7 tum. Rd40 trådsystem
Färg Svart
Filtertyp Mono-filter
Produkttyp Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Material för ansiktsdelen EPDM
För användning med (applikation) Kemisk industri, Olje- och gasindustri, Läkemedelsindustri
För användning med (utrustning) EN141 eller EN143 Klass 1 eller 2 Cert. Honeywell Filter
Selestil Fempunktssele
Inkluderar Med talmembran (metall)
Material (lins) PMMA
Halsband Ja