Läs mer
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Produktkod. 12652923
Material för ansiktsdelen:
EPDM
Silikon
Material (lins):
Laminerat glas för kemiska faror
PMMA
Specific for Chlorine Hazards
Inkluderar:
Med talmembran (metall)
Utan talmembran
Without Speech Diaphragm
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12652923
Brand: Honeywell™ 1710987
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
De Panoramasque™ Full-Face APR är ett monofilter med Rd40 gänganslutningssystem som erbjuder andningsskydd, beroende på vilken kapseltyp som är monterad på den.
  • Produkttyp: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Material (kropp): EPDM eller silikon
  • Material (lins): PMMA, glas, klor
  • Färg: Svart, Gul
  • Patron: Enkelfilter via Rd40 (1/7 tum) Förbindelse
  • Använd med: EN141 eller EN143 Klass 1 eller 2 Cert. Honeywell Filter
  • PPE-klass: Variabel (beroende på kassett)
  • Farotyper: Partiklar, gas, ånga, rök
  • Tillämpningar: Kemisk industri, olje- och gasindustri, läkemedelsindustri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar (EN) EN 136:1989
Anslutningstyp 1/7 tum. Rd40 trådsystem
Färg Gult
Filtertyp Mono-filter
Produkttyp Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Material för ansiktsdelen Silikon
För användning med (applikation) Kemisk industri, Olje- och gasindustri, Läkemedelsindustri
För användning med (utrustning) EN141 eller EN143 Klass 1 eller 2 Cert. Honeywell Filter
Selestil Fempunktssele
Inkluderar Med talmembran (metall)
Material (lins) PMMA
Halsband Ja