Läs mer
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Produktkod. 12672923
Change view
Material för ansiktsdelen:
EPDM
Silikon
Material (lins):
Laminerat glas för kemiska faror
PMMA
Specific for Chlorine Hazards
Inkluderar:
Med talmembran (metall)
Utan talmembran
Without Speech Diaphragm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för ansiktsdelen Material (lins) Inkluderar unitSize
12672923 EPDM Laminerat glas för kemiska faror Utan talmembran Varje
12612923 EPDM PMMA Med talmembran (metall) Varje
12652923 Silikon PMMA Med talmembran (metall) Varje
12662923 EPDM Specific for Chlorine Hazards Without Speech Diaphragm Varje
15952912 Silikon PMMA Utan talmembran -
12602923 EPDM PMMA Utan talmembran Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12672923 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1711001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Panoramasque™ Full-Face APR är ett monofilter med Rd40 gänganslutningssystem som erbjuder andningsskydd, beroende på vilken kapseltyp som är monterad på den.
  • Produkttyp: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Material (kropp): EPDM eller silikon
  • Material (lins): PMMA, glas, klor
  • Färg: Svart, Gul
  • Patron: Enkelfilter via Rd40 (1/7 tum) Förbindelse
  • Använd med: EN141 eller EN143 Klass 1 eller 2 Cert. Honeywell Filter
  • PPE-klass: Variabel (beroende på kassett)
  • Farotyper: Partiklar, gas, ånga, rök
  • Tillämpningar: Kemisk industri, olje- och gasindustri, läkemedelsindustri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar (EN) EN 136:1989
Anslutningstyp 1/7 tum. Rd40 trådsystem
Färg Svart
Filtertyp Mono-filter
Produkttyp Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Material för ansiktsdelen EPDM
För användning med (applikation) Kemisk industri, Olje- och gasindustri, Läkemedelsindustri
För användning med (utrustning) EN141 eller EN143 Klass 1 eller 2 Cert. Honeywell Filter
Selestil Fempunktssele
Inkluderar Utan talmembran
Material (lins) Laminerat glas för kemiska faror
Halsband Ja