missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pantethine, MedChemExpress

Produktkod. p-200097758
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16478566

Brand: Medchem Express HYB1028

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pantethine is a dimeric form of pantothenic acid, is an intermediate in the production of Coenzyme A, is available as a dietary supplement, and is used to treat acne and improve the blood-cholesterol profile.

Pantethine is a dimeric form of pantothenic acid, is an intermediate in the production of Coenzyme A, is available as a dietary supplement, and is used to treat acne and improve the blood-cholesterol profile.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pantethine
Fysisk form Crystals
CAS 16816-67-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H42N4O8S2
Synonym D-Pantethine LBF disulfide
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (180.27 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCCSSCCNC(CCNC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O)=O)CCNC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O
Molekylvikt (g/mol) 554.72
Formel vikt 554.72
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.