Läs mer
Motic™ Panthera C2 biologiskt upprätt kikarmikroskop
Produktkod. 17659820
Change view
Förstoringskraft:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förstoringskraft
17659820 40X, 100X, 400X, 1000X
17669820 40X, 100X, 400X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17659820 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100104601131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21155.00 SEK
    17775.38 SEK / Paket med 1
    Save 3379.62 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Panthera C2 Biological Upright Binocular Microscope är din personliga labblösning för krävande applikationer, med ett stort 22 mm synfält. De Motic™ light Tracer kommer att göra observation enklare med den kodade revolvern, LED som visar ljusintensiteten och automatisk på/av-funktion.
  • En ny nivå av världsklass i en revolutionerande teknisk framtidsorienterad lösning.
  • Panthera C2 mikroskop för livsvetenskaper: ditt instrument för krävande användningsområden.
  • Denna modell, med en komplett serie nya UC planachromat som ger ett synfält på 22 mm, gör enastående prestanda enkel.
  • Det patenterade stället utan rack har en unik dubbelskjuthållare för enhandsanvändning.
  • Belysningen tillhandahålls av en 30 W halogenljuskälla, utbytbar mot 3W LED, i en Full Köehler-uppsättning.
  • De Motic™ LightTracer-system med kodad nosstycke, ett inbyggt lågenergiläge (Auto ON/OFF) och en LED-feedbackindikator hjälper till att jämna ut ditt arbetsflöde.
  • Kikarhuvud Siedentopf typ, 25° Lutande, 360° Svängbar
  • Bredfälts höga okular UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering på både okular och gummiögonmusslor
  • Omvänd kodad femdubbla nosstycke med Motic™ LightTracer (Intelligent Light Management)
  • LED-bandljusindikator
  • CCIS™ UC Plan Achromatic (Pb gratis)
  • Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med spänningsjustering
  • Kompakt mekaniskt ställ med inbyggd lågpositions, koaxial ställkontroll utan rack och provhållare
  • Fokuserbar Abbe kondensor NA 0,90 med irisbländare och slits
  • Köehler-belysning med LED 3 W och halogen 6 V/30 W utbytbar belysning
  • USB port för kameraströmförsörjning
  • Strömförsörjning 100–240 V (CE) med viloläge
  • Nätsladd, blått filter, immersionsolja (5 ml), sexkantnyckel, vinyldammskydd, HAL-lampa och LED-modul
Specifikationer
Kondensor typ Fokuserbar, centrerbar Abbe Kondensor NA 0,90/1,25 med plats för kontrastreglage
Visningstyp Endast okular
Okular Bredfälts UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering på båda
Huvud stil Siedentopf kikare, 360° Vridbar, 25° Lutande
Typ av belysning Genomsänd belysning Koehler LED 3 W & Quartz halogen 6 V/30 W med intensitetskontroll
Förstoringskraft 40X, 100X, 400X, 1000X
Modell Panthera C2 kikare 4X, 10X, 40X, 100X olja
Måltyper CCIS Planera akromatiska mål UC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
Produktlinje Panthera
Produkttyp Panthera C2 Upprätt biologiskt binokulärt mikroskop
Optisk design Infinite
Arbetsavstånd 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,16 mm)
Vikt (metrisk) 8.4 kg