Läs mer
Motic™ Panthera C2 biologiskt upprätt kikarmikroskop
Beskrivning
- En ny nivå av världsklass i en revolutionerande teknisk framtidsorienterad lösning.
- Panthera C2 mikroskop för livsvetenskaper: ditt instrument för krävande användningsområden.
- Denna modell, med en komplett serie nya UC planachromat som ger ett synfält på 22 mm, gör enastående prestanda enkel.
- Det patenterade stället utan rack har en unik dubbelskjuthållare för enhandsanvändning.
- Belysningen tillhandahålls av en 30 W halogenljuskälla, utbytbar mot 3W LED, i en Full Köehler-uppsättning.
- De Motic™ LightTracer-system med kodad nosstycke, ett inbyggt lågenergiläge (Auto ON/OFF) och en LED-feedbackindikator hjälper till att jämna ut ditt arbetsflöde.
- Kikarhuvud Siedentopf typ, 25° Lutande, 360° Svängbar
- Bredfälts höga okular UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering på både okular och gummiögonmusslor
- Omvänd kodad femdubbla nosstycke med Motic™ LightTracer (Intelligent Light Management)
- LED-bandljusindikator
- CCIS™ UC Plan Achromatic (Pb gratis)
- Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med spänningsjustering
- Kompakt mekaniskt ställ med inbyggd lågpositions, koaxial ställkontroll utan rack och provhållare
- Fokuserbar Abbe kondensor NA 0,90 med irisbländare och slits
- Köehler-belysning med LED 3 W och halogen 6 V/30 W utbytbar belysning
- USB port för kameraströmförsörjning
- Strömförsörjning 100–240 V (CE) med viloläge
- Nätsladd, blått filter, immersionsolja (5 ml), sexkantnyckel, vinyldammskydd, HAL-lampa och LED-modul
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Fokuserbar, centrerbar Abbe Kondensor NA 0,90/1,25 med plats för kontrastreglage |
| Visningstyp | Endast okular |
| Okular | Bredfälts UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering på båda |
| Huvud stil | Siedentopf kikare, 360° Vridbar, 25° Lutande |
| Typ av belysning | Genomsänd belysning Koehler LED 3 W & Quartz halogen 6 V/30 W med intensitetskontroll |
| Förstoringskraft | 40X, 100X, 400X |
| Modell | Panthera C2 kikare 4X, 10X, 40X |
| Måltyper | CCIS planachromaterobjektiv UC PL 4X, 10X, 40X S |
| Produktlinje | Panthera |
| Produkttyp | Panthera C2 Upprätt biologiskt binokulärt mikroskop |
| Visa mer |