Läs mer
Motic™ Panthera C2 biologiskt upprätt trinokulärt mikroskop
Beskrivning
- En ny nivå av världsklass i en revolutionerande teknisk framtidsorienterad lösning.
- Panthera C2 trinokulärt mikroskop för biovetenskap: ditt instrument för krävande användningsområden.
- Denna modell, med en komplett serie nya UC planachromat som ger ett synfält på 22 mm, gör enastående prestanda enkel.
- Det patenterade stället utan rack har en unik dubbelskjuthållare för enhandsanvändning.
- Belysningen tillhandahålls av en 30 W halogenljuskälla, utbytbar mot 3W LED, i en Full Köehler-uppsättning.
- Motic™ lampspårarsystemet med kodat nosstycke, ett inbyggt lågenergiläge (Auto PÅ/AV) och en LED-feedbackindikator hjälper till att jämna ut ditt arbetsflöde.
- Trinokulärt huvud Siedentopf typ, 25°lutande, 360°snurrande (fast ljusdelning 50:50)
- Bredfälts höga okular UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering på både okular och gummiögonmusslor
- Omvänt kodat femdubbelt nosstycke med Motic™ lampspårare (Intelligent Light Management)
- LED-bandljusindikator
- CCIS™ UC planachromater (Pb-fri)
- Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med spänningsjustering
- Kompakt mekaniskt ställ med inbyggd lågpositions, koaxial ställkontroll utan rack och provhållare
- Köehler-belysning med LED 3 W och halogen 6 V/30 W utbytbar belysning
- USB-port för kameraströmförsörjning
- Strömförsörjning 100–240 V (CE) med viloläge
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Kodad, fokuseringsbar och centreringsbar Abbe-kondensor N.A. 0,90/1,25 med skåra för kontrastreglage |
| Visningstyp | Endast okular |
| Okular | Bredfälts UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering på båda |
| Huvud stil | Siedentopf trinokulärt, 360° snurrande, 25° lutande |
| Typ av belysning | Genomsänd belysning Koehler LED 3 W & Quartz halogen 6 V/30 W med intensitetskontroll |
| Förstoringskraft | 40X, 100X, 400X, 1000X |
| Modell | Panthera C2 Trinocular |
| Måltyper | CCIS UC planachromater (Pb-fri) |
| Produktlinje | Panthera |
| Produkttyp | Panthera C2 upprätt biologiskt trinokulärt mikroskop |
| Visa mer |