Läs mer
Motic™ Panthera C2 biologiskt upprätt trinokulärt mikroskop
Produktkod. 17699820
Change view
Förstoringskraft:
40X, 100X (ljusfält), 400X (faskontrast)
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Modell:
Panthera C2 Trinocular
Panthera C2 Trinocular (Enkel faskontrastpaket)
Panthera C2 Trinocular (faskontrastpaket)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förstoringskraft Modell
17699820 40X, 100X (ljusfält), 400X (faskontrast) Panthera C2 Trinocular (faskontrastpaket)
17679820 40X, 100X, 400X Panthera C2 Trinocular
17689820 40X, 100X (ljusfält), 400X (faskontrast) Panthera C2 Trinocular (Enkel faskontrastpaket)
17542845 40X, 100X, 400X, 1000X Panthera C2 Trinocular
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17699820 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100104601172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30745.00 SEK
    25835.59 SEK / Paket med 1
    Save 4909.41 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Panthera C2 biologiskt upprätt trinokulärt mikroskop är din personliga labblösning för krävande användningsområden, med ett stort synfält på 22 mm. Motic™ lampspåraren kommer att göra observation enklare med den kodade revolvern, LED som visar ljusintensiteten och automatisk på/av-funktion.
  • En ny nivå av världsklass i en revolutionerande teknisk framtidsorienterad lösning.
  • Panthera C2 trinokulärt mikroskop för biovetenskap: ditt instrument för krävande användningsområden.
  • Denna modell, med en komplett serie nya UC planachromat som ger ett synfält på 22 mm, gör enastående prestanda enkel.
  • Det patenterade stället utan rack har en unik dubbelskjuthållare för enhandsanvändning.
  • Belysningen tillhandahålls av en 30 W halogenljuskälla, utbytbar mot 3W LED, i en Full Köehler-uppsättning.
  • Motic™ lampspårarsystemet med kodat nosstycke, ett inbyggt lågenergiläge (Auto PÅ/AV) och en LED-feedbackindikator hjälper till att jämna ut ditt arbetsflöde.
  • Trinokulärt huvud Siedentopf typ, 25°lutande, 360°snurrande (fast ljusdelning 50:50)
  • Bredfälts höga okular UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering på både okular och gummiögonmusslor
  • Omvänt kodat femdubbelt nosstycke med Motic™ lampspårare (Intelligent Light Management)
  • LED-bandljusindikator
  • CCIS™ UC planachromater (Pb-fri)
  • Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med spänningsjustering
  • Kompakt mekaniskt ställ med inbyggd lågpositions, koaxial ställkontroll utan rack och provhållare
  • Köehler-belysning med LED 3 W och halogen 6 V/30 W utbytbar belysning
  • USB-port för kameraströmförsörjning
  • Strömförsörjning 100–240 V (CE) med viloläge
Specifikationer
Kondensor typ Faskontrast 5 positioner (BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3) tornkondensor
Visningstyp Endast okular
Okular Bredfälts UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering på båda
Huvud stil Siedentopf trinokulärt, 360° snurrande, 25° lutande
Typ av belysning Genomsänd belysning Koehler LED 3 W & Quartz halogen 6 V/30 W med intensitetskontroll
Förstoringskraft 40X, 100X (ljusfält), 400X (faskontrast)
Modell Panthera C2 Trinocular (faskontrastpaket)
Måltyper CCIS planachromaterobjektiv UC PL 4X, 10X, Ph40X S
Produktlinje Panthera
Produkttyp Panthera C2 upprätt biologiskt trinokulärt mikroskop, faskontrastpaket
Inkluderar Specialpaket inklusive ett faskontrastobjektiv PH40x, tornkondensor som möjliggör observation i ljust fält, mörkt fält och faskontrast, och ett centreringsteleskop.
Optisk design Infinite
Arbetsavstånd 4X/0.10 (WD 30.5 mm), 10X/0.25 (WD 17.4 mm), Ph40X/0.65/S (WD 0.6 mm)
Mått (L x B x H) 282 x 210 x 396 mm
Vikt (metrisk) 8.4 kg