Läs mer
Motic™ Panthera C2 biologiskt upprätt trinokulärt mikroskop
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7239948
Förstoringskraft:
40X, 100X (ljusfält), 400X (faskontrast)
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Modell:
Panthera C2 trinokulärt 4X, 10X, 40X
Panthera C2 trinokulärt 4X, 10X, 40X, 100X olja
Panthera C2 trinokulärt 4X, 10X, Ph40X (enkelt faskontrastpaket)
Panthera C2 trinokulärt 4X, 10X, Ph40X (faskontrastpaket)
Produktkod. 17679820
Brand: Motic™ 1100104601142
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Panthera C2 biologiskt upprätt trinokulärt mikroskop är din personliga labblösning för krävande användningsområden, med ett stort synfält på 22 mm. Motic™ lampspåraren kommer att göra observation enklare med den kodade revolvern, LED som visar ljusintensiteten och automatisk på/av-funktion.
  • En ny nivå av världsklass i en revolutionerande teknisk framtidsorienterad lösning.
  • Panthera C2 trinokulärt mikroskop för biovetenskap: ditt instrument för krävande användningsområden.
  • Denna modell, med en komplett serie nya UC planachromat som ger ett synfält på 22 mm, gör enastående prestanda enkel.
  • Det patenterade stället utan rack har en unik dubbelskjuthållare för enhandsanvändning.
  • Belysningen tillhandahålls av en 30 W halogenljuskälla, utbytbar mot 3W LED, i en Full Köehler-uppsättning.
  • Motic™ lampspårarsystemet med kodat nosstycke, ett inbyggt lågenergiläge (Auto PÅ/AV) och en LED-feedbackindikator hjälper till att jämna ut ditt arbetsflöde.
  • Trinokulärt huvud Siedentopf typ, 25°lutande, 360°snurrande (fast ljusdelning 50:50)
  • Bredfälts höga okular UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering på både okular och gummiögonmusslor
  • Omvänt kodat femdubbelt nosstycke med Motic™ lampspårare (Intelligent Light Management)
  • LED-bandljusindikator
  • CCIS™ UC planachromater (Pb-fri)
  • Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med spänningsjustering
  • Kompakt mekaniskt ställ med inbyggd lågpositions, koaxial ställkontroll utan rack och provhållare
  • Köehler-belysning med LED 3 W och halogen 6 V/30 W utbytbar belysning
  • USB-port för kameraströmförsörjning
  • Strömförsörjning 100–240 V (CE) med viloläge
Specifikationer
Kondensor typ Fokuseringsbar Abbe-kondensor N.A. 0,90 med irismembran och skåra
Visningstyp Endast okular
Okular Bredfälts UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering på båda
Huvud stil Siedentopf trinokulärt, 360° snurrande, 25° lutande
Typ av belysning Genomsänd belysning Koehler LED 3 W & Quartz halogen 6 V/30 W med intensitetskontroll
Förstoringskraft 40X, 100X, 400X
Modell Panthera C2 trinokulärt 4X, 10X, 40X
Måltyper CCIS planachromaterobjektiv UC PL 4X, 10X, 40X S
Produktlinje Panthera
Produkttyp Panthera C2 upprätt biologiskt trinokulärt mikroskop
Inkluderar Nätsladd, blått filter, insexnyckel, dammskydd i vinyl, HAL-lampa, LED-modul
Optisk design Infinite
Arbetsavstånd 4X/0.10 (WD 30.5 mm), 10X/0.25 (WD 17.4 mm), 40X/0.65/S (WD 0.6 mm)
Mått (L x B x H) 282 x 210 x 396 mm
Vikt (metrisk) 8.4 kg