Läs mer
Motic™ Panthera Cloud binokulärt digitalt mikroskop
Produktkod. 17609830
Change view
Måltyper:
Plan Achromat-mål UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-olja))
Produktkod. Måltyper
17609830 Plan Achromat-mål UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-olja))
1 options
Produktkod. 17609830 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100104601181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43325.00 SEK
    36408.95 SEK / Paket med 1
    Save 6916.05 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Panthera Cloud har på ett smart sätt skapats för att göra ditt arbetsflöde enklare med stark Ultra Contrast-optik.
  • 25° lutande kikare Siedentopf-huvud
  • Roterar 360°
  • SmartCam 5 MP kamera
  • Stark optisk prestanda med Ultra Contrast (UC) optik
  • Dioptrijustering:± 4
Specifikationer
Okular WF 10X/22 mm
Huvud stil Binokulär
Typ av belysning Kohler belysning
Förstoringskraft 10X
Måltyper Plan Achromat-mål UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-olja))