Läs mer
Motic™ Panthera E2 Biologiskt Upprätt Binokulärt Mikroskop
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17435629
Change view
Modell:
Panthera E2 kikare 4X, 10X, 40X
Panthera E2 kikare 4X, 10X, 40X, 100X olja
Förstoringskraft:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förstoringskraft
17435629 Panthera E2 kikare 4X, 10X, 40X, 100X olja 40X, 100X, 400X, 1000X
17629820 Panthera E2 kikare 4X, 10X, 40X 40X, 100X, 400X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17435629 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100104601111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16090.00 SEK
    13515.43 SEK / Paket med 1
    Save 2574.57 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Panthera E2 Biological Upright Binocular Microscope har designats för efterfrågan från Academical Lab. Den har en användarvänlig design. Den kombinerar material av hög kvalitet och exakt ingenjörskonst med en 360° vridbart huvud speciellt för platsbesparande förvaring.
  • Panthera E2 är en version designad med utbildning i åtanke.
  • Den har en mekanisk scen och 360° vridbart huvud är perfekt för platsbesparande skåpförvaring efter användning.
  • De högkvalitativa Plan UC-målen och en effektiv LED-belysning med ultralåg strömförbrukning gör att detta system kan drivas genom ett batteripaket i flera timmar, vilket gör Panthera E2 till det perfekta mobila mikroskopet (batteri ingår ej)
  • Kikarhuvud Siedentopf typ, 25° lutande, 360° vridbar, 180° roterande
  • Widefield okular UC-WF10X/20mm med dioptrijustering på både okular och gummiögonmusslor
  • Omvänd fyrdubbel nosstycke
  • LED-bandljusindikator
  • CCIS UC Plan Achromatic (Pb gratis)
  • Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med spänningsjustering
  • Inbyggt lågläge koaxialt racklöst mekaniskt steg (högerhandskontroll)
  • Fokuserbar Abbe kondensor NA 0,90 med irisbländare och slits
  • LED-belysning med intensitetskontroll
  • USB port för kameraströmförsörjning
  • Strömförsörjning 100-240V (CE)
  • Nätsladd, insexnyckel, dammskydd av vinyl
Specifikationer
Kondensor typ Fokuserbar Abbe kondensor NA 0,90/1,25 med skåra för kontrastreglage
Okular Widefield N-WF10X/20mm med dioptrijustering på båda
Huvud stil Siedentopf kikare, 360° Vridbar, 25° Lutande
Typ av belysning Sänd belysning fast Koehler LED 1W med intensitetskontroll
Förstoringskraft 40X, 100X, 400X, 1000X
Modell Panthera E2 kikare 4X, 10X, 40X, 100X olja
Måltyper CCIS UC planachromater (Pb-fri)
Produktlinje Panthera
Produkttyp Panthera E2 Upprätt biologiskt binokulärt mikroskop
Optisk design Infinite
Arbetsavstånd 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100x/1,25-S-olja (WD 0,16 mm)
Vikt (metrisk) 7.5 kg