Läs mer
Motic™ Panthera E2 biologiskt upprätt trinokulärt mikroskop
Produktkod. 17649820
Change view
Förstoringskraft:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förstoringskraft
17649820 40X, 100X, 400X
17639820 40X, 100X, 400X, 1000X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17649820 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100104601122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16055.00 SEK
    13484.81 SEK / Paket med 1
    Save 2570.19 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Panthera E2 Biological Upright Trinocular Microscope har designats för efterfrågan från Academical Lab. Den har en användarvänlig design. Den kombinerar material av hög kvalitet och exakt ingenjörskonst med en 360° vridbart huvud speciellt för platsbesparande förvaring.
  • Panthera E2 är en version designad med utbildning i åtanke.
  • Den har en mekanisk scen och 360° vridbart huvud är perfekt för platsbesparande skåpförvaring efter användning.
  • De högkvalitativa Plan UC-målen och en effektiv LED-belysning med ultralåg strömförbrukning gör att detta system kan drivas genom ett batteripaket i flera timmar, vilket gör Panthera E2 till det perfekta mobila mikroskopet (batteri ingår ej).
  • Trinokulärt huvud Siedentopf typ, 25° lutande, 360° vridbar, 180° roterande (fast ljusdelning 50:50)
  • Widefield okular UC-WF10X/20mm med dioptrijustering på både okular och gummiögonmusslor
  • Omvänd fyrdubbel nosstycke
  • LED-bandljusindikator
  • CCIS™ UC Plan Achromatic (Pb gratis)
  • Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med spänningsjustering
  • Inbyggt lågläge koaxialt racklöst mekaniskt steg (högerhandskontroll)
  • Fokuserbar Abbe kondensor NA 0,90 med irisbländare och slits
  • LED-belysning med intensitetskontroll
  • USB port för kameraströmförsörjning
  • Strömförsörjning 100-240V (CE)
  • Nätsladd, Immersion Oil (5 ml), insexnyckel, vinyl dammskydd
Specifikationer
Kondensor typ Fokuserbar, centrerbar Abbe Kondensor NA 0,90/1,25 med plats för kontrastreglage
Visningstyp Endast okular
Okular Widefield N-WF10X/20mm med dioptrijustering på båda
Huvud stil Siedentopf trinokulärt, 360° snurrande, 25° lutande
Typ av belysning Sänd belysning fast Koehler LED 1W med intensitetskontroll
Förstoringskraft 40X, 100X, 400X
Modell Panthera E2 Trinocular 4X, 10X, 40X
Måltyper CCIS planachromaterobjektiv UC PL 4X, 10X, 40X S
Produktlinje Panthera
Produkttyp Panthera E2 Upprätt biologiskt trinokulärt mikroskop
Optisk design Infinite
Arbetsavstånd 4X/0.10 (WD 30.5 mm), 10X/0.25 (WD 17.4 mm), 40X/0.65/S (WD 0.6 mm)
Vikt (metrisk) 7.5 kg