Läs mer
Motic™ Panthera TEC Material Upprätt trinokulärt mikroskop
Produktkod. 17158598
Change view
Modell:
BD/DF/RL
BF/RL
BF/RL/TL
Scenstorlek:
152,4 x 101,6 mm (6 x 4 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Scenstorlek unitSize
17158598 BD/DF/RL 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 tum) Varje
17138598 BF/RL 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 tum) -
17148598 BF/RL/TL 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 tum) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17158598 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100104600221
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna Panthera TEC erbjuder ett högt värde för inspektion av halvledare och olika andra material, speciellt inom industriell kvalitetskontroll och teknisk utbildning. Brightfield, Darkfield och Cross-Polarization kontrast kombineras med en ny, unique-to-Motic™ segmentell belysning som alla bidrar till denna modells mångsidighet.
Pantheran TEC är tydligt fokuserad på materialvetenskap och fyller den sista luckan i Panthera-familjen. Ljusfält, mörkfält och enkel polariseringskontrast i kombination med en ny segmentell belysning möjliggör en sned infallande belysning, perfekt för detektering av repor eller andra defekter på plana och reflekterande ytor utan att behöva flytta provet.
  • LD Plan BD objektiv med hög bildprestanda, monterade på 5-faldigt kodat nosstycke
  • Ljusintensiteten för varje objektivposition memoreras automatiskt och kommer att upprepas när objektivet svängs in igen
  • Compact Epi illuminator har en plats för polarisator och analysator, redo för polarisationskontrast och minskar inre reflektioner
  • Illuminator innehåller även kontroller för att variera infallande ljus när det gäller läge (BF eller DF) och belysningsvinkel
  • Utökat synfält erbjuder 21 % mer synyta jämfört med grundläggande 20 mm FOV-system
  • Stråldelning (25° betraktningsvinkel) är fixerad med 50/50 (vis/foto)
  • Infallsbelysning utförs av en 3W LED med valbar färgtemperatur
  • Incident/transmitterad stativtyp för sammansatta material bär dessutom transmitterat LED-belysningssystem med 39 lysdioder monterade i en LED-kondensor (här kommer en scen med glasinsats att användas)
Specifikationer
Huvud stil Trinokulär
Typ av belysning LED
Modell BD/DF/RL
Måltyper LD Plan BD
Synfält 22 mm
Nosstycke 5-faldigt
Scenstorlek 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 tum)