Läs mer
Motic™ Panthera TEC POL-kikarmikroskop
Produktkod. 17139368
Change view
Måltyper:
CCIS™ UC Plan Achromatic
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Måltyper Förpackningsstorlek
17139368 CCIS™ UC Plan Achromatic Varje
1 options
Produktkod. 17139368 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100104600251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51235.00 SEK
    46074.06 SEK / Paket med 1
    Save 5160.94 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Panthera TEC POL:s toppmoderna mikroskop är designade för inspektion av alla typer av polariserande material med dubbelbrytning och dubbelreflektion.
De Motic™ Panthera TEC POL-modeller uppvisar hög flexibilitet för inspektion av alla typer av polariserande material, transparenta prover och ogenomskinliga prover, från utbildningsmiljöer till industriell kvalitetskontroll. Även genomskinliga dubbelbrytande strukturer från biologi och medicin (hjärtmuskelceller, sekundära cellväggar, etc.) kan upptäckas av Full Koehler belysning med utbytbar LED/halogen ljuskälla.
  • UC Plan Achromat-objektiv med fokus på ansträngningsfri montering för maximal mörkerhet i bildbakgrunden
  • 3W LED infallande ljuskälla kan enkelt ändras till olika färgtemperaturer
  • Incident/överförda stativ bär dessutom Full Koehler belysning med LED/halogen utbytbarhet
  • 360° vridbart bord för enkel placering av provet
  • Mellanrör med fokuserbar, centrerbar Bertrand-lins är förberedd för konoskopisk analys av kristaller och mineral
  • 25° lutande huvud av Siedentopf-typ
  • Widefield okular med hög okular UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering och gummiögonmusslor
  • Ett okular med hårkorskors och positioneringstapp
  • Mellankropp med roterbar analysator 360° , Bertrand-lins och öppning för kompensatorer
  • CCIS™ Planera akromatiska töjningsfria objektiv UC PL P 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S
  • Motic Ljusspårare: Ljusminne, viloläge, omvänt kodad femdubbla nosstycke LED-ljusintensitet och lägesindikator
  • USB port för extern kameraströmförsörjning
Specifikationer
Kondensor typ Achromat Swing-out Abbe Kondensor NA 0,90/0,13
Membran Iris Membran
Okular Widefield High Eyepoint 10X/22 mm
Huvud stil Seidentopf kikare
Typ av belysning Halogen/LED
Förstoringskraft 40X, 100X, 400X, 600X
Måltyper CCIS™ UC Plan Achromatic
Produktlinje Panthera TEC POL
Produkttyp Polariserande mikroskop
Synfält 22 mm
För användning med (applikation) Att observera prover med dubbelbrytning och dubbelreflektion
Inkluderar Blått filter, nätsladd, dammskydd, insexnyckel, justerbar nosnyckel, reserv HAL-lampa, interferensfärgkarta, skruvar, 4 mål
Nosstycke Omvänd femdubbling
Garanti 2 år elektriska, 5 år optiska och mekaniska delar
Arbetsavstånd 0,35 till 30,5 mm
Mått (L x B x H) 410 x 300 x 395 mm
Höjd (engelska) 15,6 tum
Höjd (metrisk) 395 mm
Vikt (metrisk) 10.4 kg
Spänning 110/240 V