Läs mer
Motic™ Panthera TEC POL Epi-kikarmikroskop
Beskrivning
De Motic™ Panthera TEC POL-modeller uppvisar hög flexibilitet för inspektion av alla typer av polariserande material, transparenta prover och ogenomskinliga prover, från utbildningsmiljöer till industriell kvalitetskontroll. Även genomskinliga dubbelbrytande strukturer från biologi och medicin (hjärtmuskelceller, sekundära cellväggar, etc.) kan upptäckas av Full Koehler belysning med utbytbar LED/halogen ljuskälla.
- UC Plan Achromat-objektiv med fokus på ansträngningsfri montering för maximal mörkerhet i bildbakgrunden
- 3W LED infallande ljuskälla kan enkelt ändras till olika färgtemperaturer
- Incident/överförda stativ bär dessutom Full Koehler belysning med LED/halogen utbytbarhet
- 360° vridbart bord för enkel placering av provet
- Mellanrör med fokuserbar, centrerbar Bertrand-lins är förberedd för konoskopisk analys av kristaller och mineral
- 25° lutande huvud av Siedentopf-typ
- Widefield okular med hög okular UC-WF10X/20 mm med dioptrijustering och gummiögonmusslor
- Ett okular med hårkorskors och positioneringstapp
- Mellankropp med roterbar analysator 360° , Bertrand-lins, fast polarisator och kortplats för kompensatorer
- Planera akromatiska mål LD PL 5X/0,13, 10X/0,25, 20X/0,40
- CCIS™ Planera akromatisk Töjningsfritt objektiv UC PL P 40X/0,65/S
- Motic Ljusspårare: Ljusminne, viloläge, omvänt kodad femdubbla nosstycke LED-ljusintensitet och lägesindikator
- USB port för extern kameraströmförsörjning
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Achromat Swing-out Abbe Kondensor NA 0,90/0,13 |
| Membran | Iris Membran |
| Okular | Widefield High Eyepoint 10X/20 mm |
| Huvud stil | Seidentopf kikare |
| Typ av belysning | Halogen/LED |
| Förstoringskraft | 50X, 100X, 200X, 400X |
| Måltyper | CCIS™ UC Plan Achromatic |
| Produktlinje | Panthera TEC POL Epi |
| Produkttyp | Polariserande mikroskop |
| Synfält | 20 mm |
| Visa mer |