Läs mer
Motic™ Panthera TEC POL Epi trinokulärt mikroskop
Produktkod. 17159368
Change view
Måltyper:
CCIS™ UC Plan Achromatic
Produktkod. Måltyper
17159368 CCIS™ UC Plan Achromatic
1 options
Produktkod. 17159368 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100104600262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76515.00 SEK
    68810.43 SEK / Paket med 1
    Save 7704.57 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Panthera TEC POL:s toppmoderna mikroskop är designade för inspektion av alla typer av polariserande material med dubbelbrytning och dubbelreflektion.
De Motic™ Panthera TEC POL-modeller uppvisar hög flexibilitet för inspektion av alla typer av polariserande material, transparenta prover och ogenomskinliga prover, från utbildningsmiljöer till industriell kvalitetskontroll. Även genomskinliga dubbelbrytande strukturer från biologi och medicin (hjärtmuskelceller, sekundära cellväggar, etc.) kan upptäckas av Full Koehler belysning med utbytbar LED/halogen ljuskälla.
  • UC Plan Achromat-objektiv med fokus på ansträngningsfri montering för maximal mörkerhet i bildbakgrunden
  • 3W LED infallande ljuskälla kan enkelt ändras till olika färgtemperaturer
  • Incident/överförda stativ bär dessutom Full Koehler belysning med LED/halogen utbytbarhet
  • 360° vridbart bord för enkel placering av provet
  • Mellanrör med fokuserbar, centrerbar Bertrand-lins är förberedd för konoskopisk analys av kristaller och mineral
  • 25° lutande huvud av Siedentopf-typ
  • Widefield okular med hög okular UC-WF10X/20 mm med dioptrijustering och gummiögonmusslor
  • Ett okular med hårkorskors och positioneringstapp
  • Mellankropp med roterbar analysator 360° , Bertrand-lins, fast polarisator och kortplats för kompensatorer
  • Planera akromatiska mål LD PL LD PL 5X/0,13, 10X/0,25, 20X/0,40
  • CCIS™ Planera akromatisk Töjningsfritt objektiv UC 40X/0,65/S
  • Motic Ljusspårare: Ljusminne, viloläge, omvänt kodad femdubbla nosstycke LED-ljusintensitet och lägesindikator
  • USB port för extern kameraströmförsörjning
Specifikationer
Kondensor typ Achromat Swing-out Abbe Kondensor NA 0,90/0,13
Membran Iris Membran
Okular Widefield High Eyepoint 10X/20 mm
Huvud stil Seidentopf Trinocular
Typ av belysning Halogen/LED
Förstoringskraft 50X, 100X, 200X, 400X
Måltyper CCIS™ UC Plan Achromatic
Produktlinje Panthera TEC POL Epi
Produkttyp Polariserande mikroskop
Synfält 20 mm
För användning med (applikation) Att observera prover med dubbelbrytning och dubbelreflektion
Inkluderar Blått filter, nätsladd, dammskydd, insexnyckel, justerbar nosnyckel, reserv HAL-lampa, interferensfärgkarta, skruvar, 4 mål
Nosstycke Omvänd femdubbling
Garanti 2 år elektriska, 5 år optiska och mekaniska delar
Arbetsavstånd 0,6 till 17,3 mm
Mått (L x B x H) 410 x 300 x 450 mm
Höjd (engelska) 17,7 tum
Höjd (metrisk) 450 mm
Vikt (metrisk) 10.4 kg
Spänning 110/240 V