Läs mer
Pantoprazole-d3, TRC
Produktkod. 30133421
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133421 10 mg
17918519 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30133421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP18300710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 922727-37-5
Molekylformel C16H12D3F2N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 386.39
Synonym 6-(difluoromethoxy)-2-[[[3-methoxy-4-(methoxy-d3)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-d3-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Pantoprazole-d3, 2-[[(3,4-Dimethoxy-d3-pyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-difluoromethoxy-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-d3-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-d3-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, BY 1023-d3, Pantocid-d3, Pantozol-d3, Protium-d3, SKF 96022-d3
LEDER FC(F)OC1=CC=C2C(N=C(S(CC3=NC=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C3OC)=O)N2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pantoprazole-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)/i1D3
Formel vikt 386.094
Procent renhet >95%